Learn More
Isopropanol, 99.8+%, for Electronic Use, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Especificaciones
Especificaciones
pH | 7 |
Punto de fusión | -89.5°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 81°C |
Cantidad | 25 L |
Envase | Recipiente de metal |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 43mmHg at 20°C |
Viscosidad | 2.27 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.1g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Isopropanol, 99.8+%, for Electronic Use, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido