Learn More
Isopropanol, 99 %, para bioquímica e histología, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropanol |
Punto de fusión | -89.5°C |
Absorbancia | 0.01 max. at 300nm, 0.03 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm |
Densidad | 0.7850g/mL |
Punto de ebullición | 81.0°C to 83.0°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Índice de refracción | 1.3760 to 1.3780 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.