Learn More
Isopropanol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10628143 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
2.5 l
5 l
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10628143 2.5 l Frasco de HDPE 2.50 LT
11453733 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10366430 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10315720 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10497070 2.5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10080320 5 l Frasco de HDPE 5 LT
10522992 10 L Recipiente de plástico 10 LT
10090320 25 L Recipiente de metal 25 LT
12656757 25 L Recipiente de plástico 25 LT
9 options
Código de producto. 10628143
Marca: Fisher Chemical P/7500/PC17
Solicitar formato a granel o personalizado
C3H8O, número CAS-67-63-0, 2-hidroxipropano, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimetilcarbinol, avantina, petrol, alcohol sec-propilo, alcohol isopropílico, alcolave, 2,5 l, 81 grados C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 grados C, 11674, 60,096
C3H8O, número CAS-67-63-0, 2-hidroxipropano, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimetilcarbinol, avantina, petrol, alcohol sec-propilo, alcohol isopropílico, alcolave, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL 11674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol isopropílico, 2-hidroxipropano, avantina, dimetilcarbinol, alcohol sec-propílico, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropanol
pH 7
Punto de fusión -89.5 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 81 °C
Cantidad 2.5 l
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Presión de vapor 43 mmHg a 20 °C
Viscosidad 2.27 mPaS a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propan-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isopropyl alcohol