Learn More
Isopropanol d8, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
132.66€ - 452.25€
CAS 22739-76-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 68.15
Número MDL MFCD00044341
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Sinónimo 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
Nombre IUPAC 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuterioxipropano
SMILES [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10499310
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
174850050
5 g Frasco de vidrio
132.66€
5 g
10571431
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
174850250
25 g Frasco de vidrio
452.25€
25 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
22739-76-0
68.15
KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
2723972
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
C3H8O
MFCD00044341
2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuterioxipropano
Especificaciones
Isopropanol-d8
Incolora
0.8900g/mL
22739-76-0
(CD3)2CDOD
2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
68.15
68.15
Líquido
99+ atom % D
99,0% mín
C3H8O
MFCD00044341
KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuterioxipropano
2723972
NMR
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Provoca irritación ocular grave.
Líquido y vapores muy inflamables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 245-189-2
Nombre del producto
  • Isopropanol-d8
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.