Learn More
Isopropanol, especificado según los requisitos de Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10441664
Isopropanol, especificado según los requisitos de Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10441664
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Código de producto. 10441664
Marca: Thermo Scientific Acros 396982500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropanol
Punto de fusión -89.5°C
Absorbancia 0.01 max. (EurPh) at 310nm, 0.02 max. (EurPh) at 290nm, 0.03 max. (EurPh) at 270nm, 0.1 max. (EurPh) at 250nm, 0.3 max. (EurPh) at 230nm
Color De marrón a púrpura
Aspecto Clear colorless liquid
Densidad 0.7850g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 83.0°C
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 12°C
Identificación C: Passes Test (EP)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido de fusión baja
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Gravedad específica 0.785
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Viscosidad 2.27 mPa.s (20°C)
Agua 0.5% max.
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467750 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number396982500,396980100,396980025,396980250,396980010
Número de lote2401713 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number396982500,396980100,396980025,396980250,396980010
Número de lote2497396 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number396982500,396980100,396980025,396980250,396980010
Número de lote2415798 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number396982500,396980100,396980025,396980250,396980010
Número de lote2401888 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number396982500,396980100,396980025,396980250,396980010
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isopropanol, especificado según los requisitos de Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals >