Learn More
Phagogene™ Pulverizador de Ethanol
PHAGO'SPRAY DM es un limpiador desinfectante profesional para la desinfección de superficies en ambientes de alto riesgo. PHAGO'SPRAY DM se puede utilizar como spray en paredes, techos y muebles en los departamentos de atención y cirugía.
Marca: Phagogene™ 60416
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Listo para usar
- Desinfectante de amplio espectro Eficacia sobre Rotavirus en 5 minutos
- Una boquilla con dos posiciones (pictogramas spray y stop)
- Un ergo removible para usar en espuma o spray
Especificaciones
Disinfectant Cleaner | |
Fresh Scent | |
6/paq. |
Clear Liquid | |
No estéril | |
750 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- PHAGOSPRAY DM
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.