Learn More
Acetato de isopropenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Descripción
Iodine in isopropenyl acetate is a unique catalyst for the acetylation of a variety of alcohols, phenols and amines under solvent free conditions. It is used as a solvent for cellulose, plastics, oil and fats. It is also a building block used for various organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodo en el acetato de isopropenilo es un catalizador único para la acetilación de una variedad de alcoholes, fenoles y aminas en condiciones sin disolventes. Se utiliza como disolvente para celulosa, plásticos, aceite y grasas. También es un compuesto básico utilizado para diferentes síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol y glicol de propileno, acetona y éter etílico.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
El yodo en el acetato de isopropenilo es un catalizador único para la acetilación de una variedad de alcoholes, fenoles y aminas en condiciones sin disolventes. Se utiliza como disolvente para celulosa, plásticos, aceite y grasas. También es un compuesto básico utilizado para diferentes síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol y glicol de propileno, acetona y éter etílico.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropenyl acetate |
Punto de fusión | -93°C |
Punto de ebullición | 93°C to 94°C |
Temperatura de inflamación | 18°C (64°F) |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN2403 |
Beilstein | 1280347 |
Índice Merck | 14,5203 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.12 |
Porcentaje de pureza | 99% |