Learn More
Isopropil 3-acetilpiridina-2-carboxilato, 97 %
Código de producto. 11353157
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11353157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13583.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195812-68-1
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD01314548
Clave InChI KTGMAKWQZOTIDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl 3-acetylpyridine-2-carboxylate, isopropyl 3-acetylpicolinate, methylethyl 3-acetylpyridine-2-carboxylate, acmc-20akow, isopropyl3-acetylpyridine-2-carboxylate, 3-acetylpyridine-2-carboxylic acid isopropyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid,3-acetyl-,1-methylethyl ester
PubChem CID 3757842
Nombre IUPAC propan-2-il 3-acetilpiridina-2-carboxilato
SMILES CC(C)OC(=O)C1=C(C=CC=N1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 3-acetylpyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 140°C to 142°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 7760203
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 97%