Learn More
Acetato de isopropilo, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropyl acetate |
Punto de fusión | -73.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.8720g/mL |
Punto de ebullición | 88.8°C |
Temperatura de inflamación | 4°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula molecular | C5H10O2 |
Fórmula lineal | CH3CO2CH(CH3)2 |