Learn More
Acetato isopropílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10038571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
Código de producto. 10038571
Marca: Thermo Scientific Acros 150860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-21-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00008877
Clave InChI JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
Nombre IUPAC acetato de propan-2-il
SMILES CC(C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl acetate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -73.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8720g/mL
Punto de ebullición 88.8°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal CH3CO2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Cantidad 25 L
Beilstein 02, 130
Índice Merck 15, 5251
Gravedad específica 0.872
Información de solubilidad Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 0.49 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido