Learn More
Éter isopropílico, 99+ %, extra puro, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
39.40€ - 363.81€
CAS | 108-20-3, 128-37-0 |
---|---|
Número MDL | MFCD00008880 |
Clave InChI | ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether |
PubChem CID | 7914 |
Nombre IUPAC | 2-propan-2-iloxipropano |
SMILES | CC(C)OC(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10429110
|
Thermo Scientific Acros
180680010 |
1 L | Frasco de vidrio |
39.40€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10501251
|
Thermo Scientific Acros
180680025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
62.11€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10073113
|
Thermo Scientific Acros
180680250 |
25 L | Bidón de metal |
363.81€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-20-3, 128-37-0 | |
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N | |
7914 | |
CC(C)OC(C)C |
MFCD00008880 | |
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether | |
2-propan-2-iloxipropano |
Spécification
Isopropyl ether | |
0.005% max. | |
0.7200g/mL | |
99+% | |
[(CH3)2CH]2O | |
MFCD00008880 | |
01, 362 | |
15, 5258 | |
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-propan-2-iloxipropano | |
102.177 | |
102.18 | |
≥99.0% | |
Líquido |
Stabilized with BHT | |
108-20-3, 128-37-0 | |
Auténtico | |
C6H14O | |
1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm) | |
1159 | |
0.01% max. | |
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether | |
CC(C)OC(C)C | |
5 to 250ppm BHT | |
7914 | |
180mbar at 20°C | |
Extra puro |
Sécurité et traitement
Declaración de GHS H:
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Líquido y vapores muy inflamables.
Puede formar peróxidos explosivos.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Declaración de GHS P:
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber
Peligro
- Isopropyl ether
Mention d'avertissement
- Peligro
Catégorie de danger
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Conseils de prudence
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.