Learn More
Éter isopropílico, para análisis, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10065253
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
108-20-3, 128-37-0
C6H14O
102.18
MFCD00008880
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
7914
2-propan-2-iloxipropano
CC(C)OC(C)C
108-20-3, 128-37-0
C6H14O
102.18
MFCD00008880
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
7914
2-propan-2-iloxipropano
CC(C)OC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isopropyl ether
Acidez 0.0004 meq/g max.
Punto de fusión -85.5°C
Densidad 0.7200g/mL
Punto de ebullición 68°C
Temperatura de inflamación -29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2O
Índice de refracción 1.3670 to 1.369
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15, 5258
Gravedad específica 0.72
Información de solubilidad Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Estabilizante aprox. 50ppm BHT
Viscosidad 0.38 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Análisis
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.