Learn More
Éter isopropílico, para análisis, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10380284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. 10380284
Marca: Thermo Scientific Acros 390660010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-20-3, 128-37-0
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00008880
Clave InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
Nombre IUPAC 2-propan-2-iloxipropano
SMILES CC(C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl ether
Acidez 0.0004 meq/g max.
Punto de fusión -85.5°C
Densidad 0.7200g/mL
Punto de ebullición 68°C
Temperatura de inflamación -29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2O
Índice de refracción 1.3670 to 1.369
Cantidad 1 L
Índice Merck 15, 5258
Gravedad específica 0.72
Información de solubilidad Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Estabilizante aprox. 50ppm BHT
Viscosidad 0.38 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Análisis
Forma física Líquido