Learn More
Isocianato isopropílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459029
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15459029 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15459029
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16105.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isopropiocianato isopropílico se utiliza como reactivo en la preparación del antagonista del receptor de andrógeno para el tratamiento del cáncer de próstata. También se utiliza en la síntesis del inhibidor doble selectivo de la diana mamífera de la rapamicina (mTORC1 y mT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl isocyanate
CAS 1795-48-8
Densidad 0.868
Punto de ebullición 74°C to 75°C
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Olor Acrid
Fórmula molecular C4H7NO
Índice de refracción 1.384
Número MDL MFCD00002037
Cantidad 1 g
Número UN UN2483
Beilstein 969356
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo isopropyl isocyanate, propane, 2-isocyanato, isopropylisocyanate, isocyanic acid isopropyl ester, iso-propyl isocyanate, isocyanic acid, isopropyl ester, isopropylisocynate, isoproylisocyanate, 2-propylisocyanate, isoproyl isocyanate
Información de solubilidad Immiscible with water.
Clave InChI GSLTVFIVJMCNBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N=C=O
Nombre IUPAC 2-isocianatopropano
Peso molecular (g/mol) 85.11
PubChem CID 61277
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isocyanate disopropyle