Learn More
Isotiocianato de isopropil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494743
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Isopropyl isothiocyanate is used as is an antimicrobial agent. It is also used as medicinal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isopropilisotiocianato se utiliza como agente antimicrobiano. También se usa como intermedio médico.
Solubilidad
Miscible con metanol. Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y del agua. Almacenar en gas inerte seco, lejos de agentes oxidantes y de la humedad. Incompatible con alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2253-73-8
Fórmula molecular C4H7NS
Peso molecular (g/mol) 101.167
Número MDL MFCD00037830
Clave InChI VHBFEIBMZHEWSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid isopropyl ester, isopropylisothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato, unii-46561pkp9t, isopropyl mustard oil, 2-isothiocyanato-propane, propan-2-isothiocyanate, ipncs, isopropyl isothiocya
PubChem CID 75263
Nombre IUPAC 2-isotiocianatopropano
SMILES CC(C)N=C=S
Specifica
Nombre del producto químico o material Isopropyl isothiocyanate
Densidad 0.948
Punto de ebullición 137°C to 138°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.493
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 1739163
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with methanol. Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.17
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati