Learn More
Miristato de isopropilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10676504
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
110-27-0
C17H34O2
270.45
MFCD00008982
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
8042
tetradecanoato de propan-2-il
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
110-27-0
C17H34O2
270.45
MFCD00008982
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
8042
tetradecanoato de propan-2-il
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isopropyl myristate
Nombre de nota 96%
Acidez 0.5mg KOH/g max.
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 167.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 5261
Gravedad específica 0.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.45
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido