Learn More
Isopropilamina, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11437307
Isopropilamina, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437307
2500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Código de producto. 11437307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15044.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
Isopropylamine acts as a regulating agent for plastics and an additive in the petroleum industry. It is also useful as an intermediate for pharmaceuticals, coating materials, rubber chemicals and other organic products. It also finds application in binary chemical weapons in combination with isopropyl alcohol. Further, it is used as a solvent and to prepare other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isopropilamina actúa como agente regulador de plásticos y como aditivo en la industria del petróleo. También es útil como intermediario para productos farmacéuticos, materiales de revestimiento, productos químicos de caucho y otros productos orgánicos. También encuentra aplicación en armas químicas binarias en combinación con alcohol isopropílico. Además, se utiliza como disolvente y para preparar otros productos químicos.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, hexanos, acetona y etanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos y fluoruro de perclorilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-31-0
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.112
Número MDL MFCD00008082
Clave InChI JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
PubChem CID 6363
ChEBI CHEBI:15739
Nombre IUPAC propan-2-amina
SMILES CC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylamine
Punto de fusión -101°C
Densidad 0.691
Punto de ebullición 33°C to 34°C
Temperatura de inflamación −32°C (−25°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Olor Amine-like
Fórmula lineal (CH3)2CHNH2
Índice de refracción 1.375
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1221
Beilstein 605259
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,5209
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform,hexanes,acetone and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458621 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog NumberA15044.AP,A15044.AE,A15044.0F
Número de loteA0452937 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/07/2023 Catalog NumberA15044.AP,A15044.AE,A15044.0F
Número de lote10240619 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog NumberA15044.AP,A15044.AE,A15044.0F
Número de lote10233007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15044.AP,A15044.AE,A15044.0F
Número de lote10177527 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15044.AP,A15044.AE,A15044.0F
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-aminopropano
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isopropilamina, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >