Learn More
Isopropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995171
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-31-0
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Clave InChI JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
PubChem CID 6363
ChEBI CHEBI:15739
Nombre IUPAC propan-2-amina
SMILES CC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylamine
Punto de fusión -101.0°C
Color Blanco
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 33.0°C to 34.0°C
Temperatura de inflamación −37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (CH3)2CHNH2
Índice de refracción 1.3725 to 1.3755
Cantidad 10 L
Beilstein 04,152
Fieser 13,164
Índice Merck 15,5255
Gravedad específica 0.69
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, agujas o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.