Learn More
Isopropylbarbituric acid, 97%, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15296028
Isopropylbarbituric acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15296028
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 15296028
Marca: Thermo Scientific Acros 452670050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7391-69-7
Fórmula molecular C7H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 170.168
Clave InChI GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 81874
Nombre IUPAC 5-propan-2-il-1,3-diazinano-2,4,6-triona
SMILES CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylbarbituric acid
Punto de fusión 215.0°C to 217.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Cantidad 5 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropylbarbituric acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isopropylbarbituric acid, 97%, Thermo Scientific™ >