Learn More
Bromuro de isopropilmagnesio, solución de 3 M en 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropylmagnesium bromide |
| Nombre de nota | 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran |
| CAS | 920-39-8, 96-47-9 |
| Color | Marrón o gris |
| Densidad | 1.0800g/mL |
| Temperatura de inflamación | −11°C |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Fórmula molecular | C3H7BrMg |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHMgBr |
| Número MDL | MFCD00672110 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contém: Methyltetrahydrofuran, Bromo(1-methylethyl)magnesium