Learn More
Cloruro de isopropilmagnesio, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Descripción
Isopropyl magnesium chloride is used primarily to add an iso-propyl group to carbonyl groups. This reagent can also be used as a strong base in aprotic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de isopropilmagnesio se utiliza principalmente para añadir un grupo de isopropilo a grupos carbonilos. Este reactivo también se puede utilizar como una base fuerte en disolventes apróticos.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y al aire.& Incompatible con agentes oxidantes y bases.
El cloruro de isopropilmagnesio se utiliza principalmente para añadir un grupo de isopropilo a grupos carbonilos. Este reactivo también se puede utilizar como una base fuerte en disolventes apróticos.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y al aire.& Incompatible con agentes oxidantes y bases.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropylmagnesium chloride |
Fórmula lineal | (CH3)2CHMgCl |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | UN3399 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Información de solubilidad | It reacts violently with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.85 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 M en MeTHF |