Learn More
Fisherbrand™ Incubadora de CO2 Isotemp™, 150 l, acero inoxidable
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Sensor de TC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La cámara está rodeada de eficientes calentadores de alto rendimiento que logran una distribución uniforme de la temperatura
- El suave patrón de flujo de aire asistido por ventilador está diseñado para lograr una distribución uniforme de la temperatura, el CO2 y la humedad
- El ciclo de descontaminación de alta temperatura a 90 °C simplifica la limpieza, ya que no se necesitan ni autoclave ni productos químicos tóxicos
- El ciclo elimina la variabilidad en la desinfección y tiene una eficacia demostrada frente a gran variedad de sustancias contaminantes, como bacterias, mohos y esporas fúngicas y micoplasma, lo que elimina la variabilidad en la desinfección
- Los sensores de CO2 están colocados directamente en la cámara para lograr un control preciso. Una selección de tecnología con sensores de CO2 incluye:
- Conductividad térmica (TC) para un control preciso y una larga vida útil fiable
- Infrarrojos (IR) para un funcionamiento independiente en aplicaciones de supervisión remota y precisa
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas de datos | RS232 |
| Capacidad (métrico) | 150 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Intervalo de concentración de CO2 | Del 1 al 20 % |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
| Humedad relativa | < 90 % a 37 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De +0,3 °C por encima de temperatura ambiente a 55 °C |
| Tipo | Incubadoras de CO2 |
| Fuente de humedad | Depósito de 3 l sin bandeja |
| Puertos | Estándar |
| Mostrar más |