Learn More
Fisherbrand™ Incubadora de CO2 Isotemp™, 150 l, acero inoxidable
5899.00€ - 6899.00€
Especificaciones
Salidas de datos | RS232 |
---|---|
Capacidad (métrico) | 150 l |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 1 al 20 % |
Humedad relativa | < 90 % a 37 °C |
Código de producto | Marca | Tecnología del sensor de CO2 | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tecnología del sensor de CO2 | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15660667
|
Fisherbrand™
|
Sensor de TC |
5899.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15650667
|
Fisherbrand™
|
Sensor de IR |
6899.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La cámara está rodeada de eficientes calentadores de alto rendimiento que logran una distribución uniforme de la temperatura
- El suave patrón de flujo de aire asistido por ventilador está diseñado para lograr una distribución uniforme de la temperatura, el CO2 y la humedad
- El ciclo de descontaminación de alta temperatura a 90 °C simplifica la limpieza, ya que no se necesitan ni autoclave ni productos químicos tóxicos
- El ciclo elimina la variabilidad en la desinfección y tiene una eficacia demostrada frente a gran variedad de sustancias contaminantes, como bacterias, mohos y esporas fúngicas y micoplasma, lo que elimina la variabilidad en la desinfección
- Los sensores de CO2 están colocados directamente en la cámara para lograr un control preciso. Una selección de tecnología con sensores de CO2 incluye:
- Conductividad térmica (TC) para un control preciso y una larga vida útil fiable
- Infrarrojos (IR) para un funcionamiento independiente en aplicaciones de supervisión remota y precisa
Especificaciones
RS232 | |
Acero inoxidable | |
< 90 % a 37 °C | |
Incubadoras de CO2 | |
Estándar | |
63,7 cm | |
86,7 cm | |
53 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
150 l | |
Del 1 al 20 % | |
De +0,3 °C por encima de temperatura ambiente a 55 °C | |
Depósito de 3 l sin bandeja | |
53 x 47 x 60,7 cm | |
47 cm | |
60,7 cm | |
70 kg | |
230 V |