Learn More
Fisherbrand™ Chiller con recirculación de enfriamiento/calentamiento Isotemp™, 230 V, 50 Hz
Código de producto. p-8385014 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Modelo:
250LCU
500LCSU
500LCU
Tipo de bomba:
Fuerza
Fuerza y Succión
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11336661
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado pensando en el alto rendimiento, un tamaño pequeño y un funcionamiento silencioso.
  • Gama completa de calentamiento y refrigeración de - 10 °C a + 80 °C
  • El depósito pequeño garantiza un tiempo de respuesta de temperatura rápido
  • Tamaño reducido
  • Funcionamiento silencioso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,8 L
Capacidad de refrigeración A +20 °C
Tipo de bomba Fuerza y Succión
Intervalo de temperatura De -10 °C a +80 °C
Capacidad calorífica 2,0 kW
Modelo 500LCSU
Capacidad de la bomba 21/ l/min (805 mbar)
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Conexiones USB Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 419,1 x 228,6 x 635 mm
Peso con embalaje (métrico) 29,9 kg
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz