Learn More
Fisherbrand™ Baños de agua Deluxe de uso general Isotemp™
Elija los baños de agua de uso general, diseñados para proporcionar una temperatura uniforme y obtener resultados fiables con un funcionamiento fácil de usar.
714.00€ - 1600.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de controlador | Digital |
Pantalla | LCD monocromática |
Incluye | Cubierta de policarbonato, bandeja difusora |
Material | Acero con recubrimiento de polvo epoxi |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15355877
|
Fisherbrand™
FSGPD02 |
Isotemp GPD 02 | 2 L | 138 x 155 x 150 mm (5,4 x 6,1 x 5,99 in) | 9,1 x 7,8 x 9,2 in (230 x 199 x 233 mm) |
784.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15365877
|
Fisherbrand™
FSGPD2S |
Isotemp GPD 2S | 2 L | 153 x 300 x 65 mm (6 x 11,8 x 2,69 in) | 9,7 x 14 x 9,1 in (246 x 355 x 232 mm) |
714.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15375877
|
Fisherbrand™
FSGPD05 |
Isotemp GPD 05 | 5 L | 6,1 x 11,8 x 5,99 in (154 x 300 x 150 mm) | 9,7 x 14 x 9,1 in (246 x 355 x 232 mm) |
960.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15385877
|
Fisherbrand™
FSGPD10 |
Isotemp GPD 10 | 10 L | 11,9 x 13 x 5,99 in (301 x 330 x 150 mm) | 15,5 x 15,1 x 9,2 in (393 x 383 x 233 mm) |
909.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15315887
|
Fisherbrand™
FSGPD15D |
Isotemp GPD 15D | 15 L (5L / 10L) | 6,1 x 11,8 x 5,99 in (154 x 300 x 150 mm); 11,9 x 13 x 5,99 in (301 x 330 x 150 mm) | 15,4 x 23,1 x 9,2 in (392 x 587 x 233 mm) |
1600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15395877
|
Fisherbrand™
FSGPD20 |
Isotemp GPD 20 | 20 L | 11,7 x 19,7 x 5,99 in (297 x 500 x 150 mm) | 15,4 x 21,8 x 9,2 in (392 x 555 x 233 mm) |
1260.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15305887
|
Fisherbrand™
FSGPD28 |
Isotemp GPD 28 | 28 L | 11,7 x 19,7 x 7,99 in (297 x 500 x 200 mm) | 15,4 x 21,8 x 11,1 in (392 x 555 x 282 mm) |
1345.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
Descripción
Ideales para aplicaciones industriales, clínicas, farmacéuticas o biomédicas, los baños de agua Deluxe de uso general Fisherbrand™ Isotemp™ ofrecen una tecnología potente en un diseño compacto. Disponibles en una gran variedad de tamaños para satisfacer una amplia gama de aplicaciones, los baños de agua Isotemp se han diseñado para proporcionar una temperatura homogénea que permita obtener resultados fiables con facilidad de uso.
- Menores dimensiones, en comparación con los modelos anteriores
- Controlador avanzado de temperatura diseñado para ofrecer mayor funcionalidad
- Nuevas alarmas sonoras
- Guarde fácilmente los parámetros más usados con ajustes predefinidos de temperatura
- Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
- Ayudan a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido
Especificaciones
Acero inoxidable | |
LCD monocromática | |
Acero con recubrimiento de polvo epoxi | |
±0.2°C |
Digital | |
Cubierta de policarbonato, bandeja difusora | |
3 | |
±0.2°C |