Learn More
Fisherbrand™ Chiller con recirculación Isotemp II™, 230 V/50 Hz
Código de producto. 11326641 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
900 W (a +20 °C)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de refrigeración unitSize
11326641 900 W (a +20 °C) cada uno
1 options
Código de producto. 11326641
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una línea compacta de chillers recirculantes con refrigeración.
  • Controlador digital intuitivo para facilitar el uso
  • Manómetro situado en el panel frontal para ver con mayor facilidad la presión de la aplicación
  • Alarmas de temperatura alta y baja
Luces indicadoras del controlador:
  • Indican cuando la unidad está enfriando
  • Indican cuando se está modificando el valor de referencia
  • Indican cuando se están cambiado los límites de temperatura alta y baja o cuando se han superado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente De 10 °C a 35 °C
Capacidad (métrico) 9,5 L
Capacidad de refrigeración 900 W (a +20 °C)
Tipo de bomba PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
Intervalo de temperatura De -10 °C a +30 °C
Modelo Isotemp II
Capacidad de la bomba 5,3/ l/min (a 4,1 bar)
Refrigerante R134A
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 584,2 x 355,6 x 604,5 mm
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz