Descripción
- Controlador digital intuitivo para facilitar el uso
- Manómetro en panel de control para facilitar la visualización
- de la presión de la aplicación
- Alarmas de temperatura alta y baja
Luces indicadoras del controlador:
- Indican cuando la unidad está enfriando
- Indican cuando se está modificando el valor de referencia
- Indican cuando se están cambiado los límites de temperatura alta y baja o cuando se han superado
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De 10 °C a 35 °C |
| Capacidad (métrico) | 19 l |
| Capacidad de refrigeración | 1900W |
| Tipo de bomba | PD1 (bomba de desplazamiento positivo) |
| Intervalo de temperatura | De -10 °C a +30 °C |
| Modelo | Isotemp III |
| Capacidad de la bomba | 4,5/ l/min |
| Refrigerante | R134A |
| Estabilidad de la temperatura | ±0.5°C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 584,2 x 431,8 x 711,2 mm |
| Mostrar más |