Learn More
Fisherbrand™ Ultracongelador horizontal de la serie Isotemp IUE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
85 L
360 L
566 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El Centro de información del motor H (HIC) combina una temperatura fácil de leer con sencillos botones táctiles capacitivos en una pantalla de 2,12 cm
- Tres capacidades (85, 360 y 566 l) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de espacio de laboratorio
- Mayor comodidad para el cliente con un nuevo mango de diseño ergonómico, una pantalla fácil de leer de alto contraste y un cómodo espacio de trabajo adicional
- Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc™ Cryobank™
- Funciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puerta con cerradura
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
- Refrigerantes naturales y espuma de poliuretano con agente de soplado sin HFC, que tiene cero GWP, que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea F-Gas y a otras normas de sostenibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Congelador horizontal ULT |
| Capacidad (métrico) | 360 L |
| Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
| Modelo de puerta | Sólido horizontal |
| No. of Doors | 1 |
| Material de la cabina | Acero laminado en frío |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano |
| Interior | Acero inoxidable |
| Acabado exterior | Acero pintado |
| Certificaciones/conformidad | UL, CE |
| Mostrar más |