Learn More
Fisherbrand™ Isotemp IUE Series Chest ULT Freezer
Fisherbrand IUE Series ultra-low temperature chest freezers, powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2 mL vials. The IDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Marca: Fisherbrand™ IUEC39686FV
10349.32 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El Centro de información del motor H (HIC) combina una temperatura fácil de leer con sencillos botones táctiles capacitivos en una pantalla de 2,12 cm
- Tres capacidades (85, 360 y 566 l) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de espacio de laboratorio
- Mayor comodidad para el cliente con un nuevo mango de diseño ergonómico, una pantalla fácil de leer de alto contraste y un cómodo espacio de trabajo adicional
- Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc™ Cryobank™
- Funciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puerta con cerradura
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
- Refrigerantes naturales y espuma de poliuretano con agente de soplado sin HFC, que tiene cero GWP, que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea F-Gas y a otras normas de sostenibilidad
Especificaciones
ULT Chest Freezer | |
De -50 °C a -86 °C | |
1 | |
Espuma de poliuretano | |
Acero pintado | |
Arcón, IUEC39686FV | |
4 | |
Capacitive Touch UI | |
One Port Hole | |
Manual | |
Alarma, grabadora | |
Opcional | |
Funcionamiento estándar | |
CO2 o LN2 opcional | |
Smart View Compatible | |
UE | |
50/60 Hz | |
10,8 kW/h/día | |
Mezcla R290/R170+R290 |
566 L | |
Sólido horizontal | |
Acero laminado en frío | |
Acero inoxidable | |
UL, CE, UL, CE | |
Botón táctil HIC | |
Air Cooled | |
Optional LN2 Backup, CO2 Backup, Chart Recorder, Reservas de LN2, reservas de CO2 y registrador gráfico opcionales | |
3 años en piezas y mano de obra, 5 años solo en piezas del compresor | |
Single Hand Lift | |
Key Lock | |
RS485, 4-20Ma, contactos secos, USB | |
Single ID | |
Opcional | |
5.5 A | |
230 V | |
Individual | |
H-drive | |
63 Standard 61 cm (2 ft.) Boxes |