Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación refrigerados/calefactados Isotemp™ R28 6,8-8,6 l. 230 V/50 Hz
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
El modelo de perfil bajo permite un acceso sencillo al baño cuando la altura de la mesa del laboratorio supone un problema. Los depósitos de acero inoxidable sin soldaduras garantizan la durabilidad y una fácil limpieza. El resistente sistema de refrigeración garantiza que las muestras y las aplicaciones se pueden enfriar rápidamente. Medición de refrigeración ajustado para lograr una excelente estabilidad de la temperatura en todo momento.
- Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
Sugerencia ecológica: En el caso de las aplicaciones menos exigentes, el consumo de energía se puede reducir mediante modos de ahorro energético.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de refrigeración | 500w |
| Tipo de bomba | Fuerza |
| Intervalo de temperatura | -28°C a +100°C |
| Capacidad calorífica | 1,2 kW |
| Presión máxima | 17 L/min; 310 mbar |
| Modelo | Isotemp 4100 R28 |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,05 °C |
| Peso (imperial) | 78,9 lb. |
| Peso (métrico) | 35,8 kg |
| Tensión | 230 V |
| Mostrar más |