Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,5 ml
Tubos de 1,5/2 ml
Tipo:
Conjunto IsoPack e IsoRack
IsoSafe e IsoPack
Intervalo de temperatura:
- 21 °C
0 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Contiene 24 tubos (Tubos de microcentrífugas Safe-Lock de 0,5 ml/1,5 ml/2 ml o tubos con tapón de rosca Safe-Twist de 1,7 ml)
- IsoPack™ (paquete frío) blanco para 0 °C y azul para -21 °C, enfriado hasta la temperatura de refrigeración del compartimento del congelador
- Tiempos isotérmicos de > 6 horas (0 °C, blanco) y > 3 horas (- 21 °C, azul)
- Se acabó el fundir baños de hielo (peligro de contaminación)
- Todos los componentes del sistema se pueden utilizar por separado
- Las gradillas son apilables, esterilizables en autoclave, se pueden marcar, flotan y se pueden centrifugar en un rotor de placa de microtitulación Se especializa en el enfriamiento de muestras de manera eficaz y constante a - 21 °C o 0 °C durante varias horas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conjunto IsoPack e IsoRack |
| Intervalo de temperatura | - 21 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 1,5/2 ml |
Título del producto
Eppendorf™ IsoTherm-System™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido