Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Se utilizan como una barra de enzimas para evitar que las enzimas se desactiven, así como para la preparación de muestras de PCR*, el transporte de muestras y la descongelación lenta de muestras congeladas.
Marca:  Eppendorf™ 3880000020
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10613751
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Contiene 24 tubos (Tubos de microcentrífugas Safe-Lock de 0,5 ml/1,5 ml/2 ml o tubos con tapón de rosca Safe-Twist de 1,7 ml)
  • IsoPack™ (paquete frío) blanco para 0 °C y azul para -21 °C, enfriado hasta la temperatura de refrigeración del compartimento del congelador
  • Tiempos isotérmicos de > 6 horas (0 °C, blanco) y > 3 horas (- 21 °C, azul)
  • Se acabó el fundir baños de hielo (peligro de contaminación)
  • Todos los componentes del sistema se pueden utilizar por separado
  • Las gradillas son apilables, esterilizables en autoclave, se pueden marcar, flotan y se pueden centrifugar en un rotor de placa de microtitulación Se especializa en el enfriamiento de muestras de manera eficaz y constante a - 21 °C o 0 °C durante varias horas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
IsoSafe e IsoPack
0 °C
Tubos de 0,5 ml
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ IsoTherm-System™ > Para su uso con: Para tubos de 0,5 ml; intervalo de temperatura (congelador): 0 °C