Learn More
Eppendorf™ Set de inicio Isotherm™ System
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0,5 ml
Tubos de 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- IsoPack™ (paquete frío) blanco para 0 °C y azul para -21 °C, enfriado hasta la temperatura de refrigeración del compartimento del congelador
- Tiempos isotérmicos de > 6 horas (0 °C, blanco) y > 3 horas (- 21 °C, azul)
- Se acabó el fundir baños de hielo (peligro de contaminación)
- Todos los componentes del sistema se pueden utilizar por separado
- Las gradillas son apilables, esterilizables en autoclave, marcables, flotantes y pueden centrifugarse en un rotor de placa de microvaloración
- Se especializa en la refrigeración de muestras de forma eficaz y constante a – 21 °C o 0 °C durante muchas horas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Set de inicio de Isotherm-System |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 1,5/2 ml |