Learn More
Ácido isovalérico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Descripción
A molecular entity capable of donating a hydron to an acceptor (Bronsted base). It is a favorable carbon source for cell growth. Moreover, it is a promising odor indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una entidad molecular capaz de donar un hidrón a un aceptor (base Bronsted). Es una fuente de carbono favorable para el crecimiento celular. Además, es un indicador de olor prometedor.
Solubilidad
Soluble en agua 20 °C 25 g/l. Soluble en etanol, cloroformo y éter.
Notas
Almacenar lejos de bases y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Una entidad molecular capaz de donar un hidrón a un aceptor (base Bronsted). Es una fuente de carbono favorable para el crecimiento celular. Además, es un indicador de olor prometedor.
Solubilidad
Soluble en agua 20 °C 25 g/l. Soluble en etanol, cloroformo y éter.
Notas
Almacenar lejos de bases y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isovaleric acid |
Punto de fusión | °C to 33°C |
Densidad | 0.937 |
Punto de ebullición | 175°C to 177°C |
Temperatura de inflamación | 70°C (158°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
Índice de refracción | 1.403 |
Cantidad | 250 mL |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 1098522 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isovaleric acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Isopentanoic acid