Learn More
Anhídrido isovalérico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isovaleric anhydride |
Densidad | 0.9400g/mL |
Punto de ebullición | 215°C |
Temperatura de inflamación | 91°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 mL |
Gravedad específica | 0.94 |
Información de solubilidad | Solubility in water: hydrolyses |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.25 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isovaleric anhydride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.