Learn More
Itopride hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
Descripción
Itopride (HSR803) hydrochloride is a potent dopamine-2 antagonist and an acetylcholine esterase (AChE) inhibitor. Itopride hydrochloride enhances gastric motility through both antidopaminergic and anti-acetylcholinesterasic actions, can be used as a gastrointestinal prokinetic agent. Itopride can be used for researching gastro-esophageal reflux disease (GERD).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Itopride hydrochloride |
| CAS | 122892-31-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H27ClN2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | HSR803 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (253.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (126.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCC1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 394.89 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.