Learn More
Tira reactiva ITS Thorsten Betzel™ DPD-3 eXact™
Descripción
Información de órdenes
ForUseWithEquipment
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Tira reactiva |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cloro total y ozono, para uso con colorímetros |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetros |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tiempo de prueba | 20 s |
| Tipo | Tira reactiva DPD-3 eXact |