Learn More
Texwipe™ Alfombrillas para salas limpias
Cuenta con un agente antimicrobiano para evitar la proliferación bacteriana.
Marca: Texwipe™ AMA184681B
229.90 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Marcos y alfombrillas adhesivas para salas limpias y áreas críticas
- Fabricados en polietileno (alfombrillas) y poliestireno (marcos)
- Captura y retiene las partículas de contaminantes de los pies y las ruedas.
- La hoja de polietileno extraíble con revestimiento adhesivo atrapa las partículas y evita la transferencia.
- Pestañas numeradas para simplificar el inventario y la sustitución
Especificaciones
18 x 46 pulg. | |
30 hojas/alfombrilla | |
18 in. | |
Polietileno, poliestireno | |
46 in. |
Control de contaminación | |
Azul | |
45.72 cm | |
Cleanroom Mat | |
1.17 m |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Texwipe™ Alfombrillas para salas limpias > Color: Azul; 30 capas; dimensiones: 18 x 46 pulgadas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido