Learn More
Estándares de pH de la IUPAC, Hach Lange™
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Estándar de pH, IUPAC, 7000 pH a 25 °C, certificado, 500 ml (Radiometer Analytical)
- Vida útil de 48 meses desde la fecha de producción
- Cuenta con una concentración de 7000 ± 0,010 pH a 25 °C
- Trazables según la escala de pH de la IUPAC y NIST
- Control total de la cadena de trazabilidad y las incertidumbres calculadas
- La competencia y la integridad de un laboratorio internacionalmente reconocido por el material de referencia de medición de pH y conductividad
Specifications
Specifications
| Olor | Inodoro |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| pH | 7 |
| Solubilidad | Agua |
| Cantidad | 500 ml |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction