Learn More
Ivermectin, MedChemExpress
Código de producto. 16471766
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
Código de producto. 16471766
Marca: Medchem Express HY15310
MedChemExpress Ivermectin (MK-933) is a broad-spectrum anti-parasite agent.
Ivermectin (MK-933) is a specific inhibitor of Impα/β1-mediated nuclear import and has potent antiviral activity towards both HIV-1 and dengue virus. It is a positive allosteric effector of P2X4 and the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChRs). Ivermectin also inhibits bovine herpesvirus1 (BoHV-1) replication and inhibits BoHV-1 DNA polymerase nuclear import. Ivermectin is a candidate therapeutic against SARS-CoV-2/COVID-19.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ivermectin
Forma física Solid
CAS 70288-86-7
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C48H74O14
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo MK-933
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (285.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@H](/C(C)=C/C[C@@H]3C[C@H]4C[C@@]5(O[C@]([H])(C(C)C)[C@@H](C)CC5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C6CO[C@@]7([H])[C@]\6(O)[C@H](C(O4)=O)C=C(C)[C@H]7O)C[C@@H]2OC)O[C@@H](C)[C@@H]1O.CO[C@H]8C[C@H](O[C@H]9[C@H](C)O[C@@H](O[C@H](/C(C)=C/C[C@@H]%10C[C@H]%11C[C@@]%12(O[C@]([H])([C@@H](C)CC)[C@@H](C)CC%12)O%10)[C@@H](C)/C=C/C=C%13CO[C@@]%14([H])[C@]\%13(O)[C@H](C(O%11)=O)C=C(C)[C@H]%14O)C[C@@H]9OC)O[C@@H](C)[C@@H]8O
Peso molecular (g/mol) 875.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 875.09
Porcentaje de pureza 96.68%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.