missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies IWP-2
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
Descripción
- IWP-2 inhibits the WNT pathway (IC50 = 27 nM) at the level of the pathway activator Porcupine
- Porcupine is a membrane-bound acyltransferase that palmitoylates WNT proteins, which leads to WNT secretion and signaling capability
- (Chen et al.), Willert et al.)
- Suppresses self-renewal of mouse embryonic stem (ES) cells and supports their conversion to epiblast-like stem cells (ten Berge et al.)
- Inhibits maintenance and proliferation of mouse Lgr5+ intestinal and cochlear epithelial stem cells, demonstrating the importance of WNT signaling in these processes (Chai et al.), Farin et al.)
- Promotes cardiomyocyte differentiation from human pluripotent stem cells (Lian et al.), Minami et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 686770-61-6 |
| Sinónimo | Inhibitor of WNT Production-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C22H18N4O2S3 |
| Pureza | ≥95% |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido