Learn More
(±)-J 113397, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Potent and selective NOP receptor antagonist (IC50 values are 2.3, 1400, 2200 and > 10000 nM for NOP, κ, μ and δ-opioid receptors respectively). Inhibits nociceptin/orphanin FQ-induced hyperalgesia in the mouse tail-flick test.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (±)-J 113397 |
Cantidad | 10 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.57 |
Porcentaje de pureza | >98% |