Learn More
(±)-J 113397, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001416
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Potent and selective NOP antagonist
Potent and selective NOP receptor antagonist (IC50 values are 2.3, 1400, 2200 and > 10000 nM for NOP, κ, μ and δ-opioid receptors respectively). Inhibits nociceptin/orphanin FQ-induced hyperalgesia in the mouse tail-flick test.
CAS 217461-40-0
Fórmula molecular C24H37N3O2
Peso molecular (g/mol) 399.579
Clave InChI MBGVUMXBUGIIBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo (±)-1-[(3R™, 4R™)-1-(Cyclooctylmethyl)-3-(hydroxymethyl)-4-piperidinyl]-3-ethyl-1, 3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
PubChem CID 21186500
Nombre IUPAC 1-[1-(cyclooctylmethyl)-3-(hydroxymethyl)piperidin-4-yl]-3-ethylbenzimidazol-2-one
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2N(C1=O)C3CCN(CC3CO)CC4CCCCCCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-J 113397
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.57
Porcentaje de pureza >98%