Descripción
Potent chemokine receptor 1 (CCR1) antagonist (IC50 values are 0.9 and 5.8 nM for human and mouse CCR1 receptors respectively). Also displays high selectivity for human but not mouse CCR3 receptors (IC50 values are 0.58 and 460 nM respectively). Improves paw inflammation, joint damage and dramatically reduces cell infiltration into joints in collagen-induced arthritis in mice.
Isomer also available.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | J 113863 |
Cantidad | 1 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 655.44 |
Porcentaje de pureza | >98% |
Título del producto
J 113863, Tocris Bioscience™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido