Learn More
Sulphuric acid 95-97%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10036110 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10036110 2,5 L Frasco de plástico 2.50 litro
10668151 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10506812 2,5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10036110
Marca: JT Baker 6057.2500PE
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Laboratory Reagent
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión de 3 °C
Densidad 1,84 g/cm³ (20 °C)
Metales pesados (como Pb) máx. 5 ppm
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido máx. 5 ppm
Cantidad 2,5 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • ácido sulfúrico
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.