Learn More
Avantor™ J.T. Procesador de columnas de PTFE Baker™ SPE-12G
Cámaras de vacío de PTFE especialmente diseñadas que permiten la ejecución simultánea de 12 muestras
Marca:  Avantor™ 7520-94
2232.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Código de producto. 15106056
  • 2350.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ofrece la flexibilidad de procesar dispositivos SPE de diferentes alturas, diámetros o formatos durante el mismo experimento
  • Incluye una cámara de vacío de vidrio borosilicatado, una tapa de poliamida de color blanco que incluye 12 conectores de PTFE Luer, tapones (12) para la tapa, una junta de PE, 12 llaves de paso de PP Luer y un conjunto de gradillas de recolección de muestras de PTFE
  • Información de entrega: Se suministra con estantes de altura ajustable, un conjunto de medidor de vacío/controlador de PTFE y un manual de instrucciones
Especificaciones
Especificaciones
12 muestras
Procesador de columnas SPE-12G
Politetrafluoroetileno (PTFE)
1