Learn More
GPE Scientific™ Tubo de muestras de gas J Young con tapón de junta tórica
Tubo de muestras de gas GPE Scientific™ J Young con tapón de junta tórica es un tubo de recogida de gas con válvulas de junta tórica en cada extremo.
Marca:  GPE Scientific™ GST/2000
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15864774
  • 191.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Forma cilíndrica, oblonga
  • Recipiente estanco a los gases
  • Volumen medido
  • Tubo colector estándar con extremos con válvula
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de muestras de gas
2000 ml