Learn More
GPE Scientific™ Juntas tóricas J Young para juntas esféricas
Las juntas tóricas GPE Scientific™ J Young para juntas esféricas facilitan un sellado seguro para juntas esféricas y están disponibles como Viton o Viton con revestimiento de PTFE.
1.25€ - 151.00€
Código de producto | Marca | Material | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15824814
|
GPE Scientific™
O12/P |
Viton con revestimiento de PTFE | Juntas esféricas de tamaño 12/2 y 12/5 |
40.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15834814
|
GPE Scientific™
O12/V |
Viton | Juntas esféricas de tamaño 12/2 y 12/5 |
1.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15804824
|
GPE Scientific™
O40/P |
Viton con revestimiento de PTFE | Juntas esféricas de tamaño 40/25 |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15854814
|
GPE Scientific™
O18/V |
Viton | Juntas esféricas de tamaño 18/7 y 18/9 |
1.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15864814
|
GPE Scientific™
O28/P |
Viton con revestimiento de PTFE | Juntas esféricas de tamaño 28/12 y 28/15 |
91.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15874814
|
GPE Scientific™
O28/V |
Viton | Juntas esféricas de tamaño 28/12 y 28/15 |
1.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15884814
|
GPE Scientific™
O35/P |
Viton con revestimiento de PTFE | Juntas esféricas de tamaño 35/20 |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15894814
|
GPE Scientific™
O35/V |
Viton | Juntas esféricas de tamaño 35/20 |
1.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15844814
|
GPE Scientific™
O18/P |
Viton con revestimiento de PTFE | Juntas esféricas de tamaño 18/7 y 18/9 |
61.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15814824
|
GPE Scientific™
O40/V |
Viton | Juntas esféricas de tamaño 40/25 |
2.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15824824
|
GPE Scientific™
O51/P |
Viton con revestimiento de PTFE | Juntas esféricas de tamaño 51/35 |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15834824
|
GPE Scientific™
O51/V |
Viton | Juntas esféricas de tamaño 51/35 |
2.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Adecuadas para utilizarse con juntas esféricas
- Disponibles en Viton o Viton con revestimiento de PTFE
- Disponibles en diferentes tamaños
Especificaciones
Junta tórica para junta esférica |