Learn More
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
Marca: GPE Scientific™ JCF/1000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
- Diseñado para su uso con líneas Schlenk
- Incluye grifo de rosca fina
Especificaciones
1000 ml | |
Colectores de vacío y líneas Schlenk | |
Tapón macho fino | |
Matraz de muestra |
Título del producto
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap > Capacidad: 1000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido