Learn More
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and B14 Socket
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and B14 Socket is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
138.00€ - 182.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Colectores de vacío y líneas Schlenk |
---|---|
Incluye | Grifo de rosca fina y toma B14 |
Tipo de producto | Matraz de muestra |
Junta de toma | Tamaño: 14 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15884794
|
GPE Scientific™
JCS/25 |
25 ml |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15804804
|
GPE Scientific™
JCS/50 |
50 ml |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864794
|
GPE Scientific™
JCS/100 |
100 ml |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15894794
|
GPE Scientific™
JCS/250 |
250 ml |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15814804
|
GPE Scientific™
JCS/500 |
500 ml |
177.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874794
|
GPE Scientific™
JCS/1000 |
1000 ml |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Solidly constructed for use with vacuum manifolds
- Designed for use with Schlenk lines
- Includes fine thread tap and B14 socket
Especificaciones
Colectores de vacío y líneas Schlenk | |
Grifo de rosca fina y toma B14 | |
Matraz de muestra | |
Tamaño: 14 |